T0682
Sodium taurohyodeoxycholate hydrate
≥98%
Sinônimo(s):
Taurohyodeoxycholic acid sodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Ensaio
≥98%
peso molecular
521.69 g/mol (anhydrous basis)
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-7-24(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-18-15-23(29)22-14-17(28)8-10-26(22,3)21(18)9-11-25(19,20)2;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,25-,26-;;/m1../s1
chave InChI
MJKUJELEPWZEGU-IGEKTTBWSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?