C4955
Nitrato de cálcio
BioXtra, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ca(NO3)2, Calcium dinitrate, Calcium nitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pf
44 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
chave InChI
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Exploration of Whitlockite Nanostructures for Hemostatic Applications.: This study explores the use of Whitlockite nanostructures, synthesized using calcium nitrate tetrahydrate, for their potential in hemostatic applications. The findings suggest that these nanostructures can significantly enhance blood clotting, making them a viable option for medical use (Jain et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?