Documentos Principais
1.07865
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Strontium chloride hexahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Sr · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
266.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-971-6
NACRES:
NA.21
Ensaio:
98.0-103.0% (complexometric)
grau:
ACS reagent
Formulário:
solid
solubilidade:
2058 g/L
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
98.0-103.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
1796 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
61 °C
solubilidade
2058 g/L
densidade
1.95 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1050 kg/m3
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.05%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (complexometric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 7.0
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Ba (Barium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1