Documentos Principais
391824
Sigma-Aldrich
Zirconyl nitrate solution
35 wt. % in dilute nitric acid, ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bis(nitrato)oxozirconium, Zirconium oxide nitrate
About This Item
Fórmula linear:
ZrO(NO3)2
Número CAS:
Peso molecular:
231.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
≥99% trace metals basis
Formulário:
liquid
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% trace metals basis
Formulário
liquid
concentração
35 wt. % in dilute nitric acid
densidade
1.45 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Zr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.O.Zr/c2*2-1(3)4;;/q2*-1;;+2
chave InChI
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pravin S Shinde et al.
Scientific reports, 6, 32436-32436 (2016-09-01)
Augmenting the donor density and nanostructure engineering are the crucial points to improve solar water oxidation performance of hematite (α-Fe2O3). This work addresses the sluggish water oxidation reaction associated with hematite photoanode by tweaking its internal porosity. The porous hematite