Documentos Principais
428337
Sigma-Aldrich
Cyclopentylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinônimo(s):
Bromo(cyclopentyl)magnesium, Bromocyclopentylmagnesium
About This Item
Fórmula linear:
C5H9MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
173.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2.0 M in diethyl ether
p.e.
35 °C
densidade
0.996 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]C1CCCC1
InChI
1S/C5H9.BrH.Mg/c1-2-4-5-3-1;;/h1H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
PZOJUJCALDFFHC-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-36.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Leandro Val Sayson et al.
Psychopharmacology, 236(7), 2201-2210 (2019-03-21)
Depressive syndrome or depression is a debilitating brain disorder affecting numerous people worldwide. Although readily available, current antidepressants have low remission rates and late onset times. Recently, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists, like ketamine and methoxetamine (MXE), were found to elicit