Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
90 °C/21 mmHg (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4FN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
chave InChI
GDHXJNRAJRCGMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3-amino-1,2-benzisoxazoles
- 6-(acetylaminomethyl)-3-amino-1,2-benzisoxazole
- 5-(4′-methyl [1, 1′-biphenyl]-2-yl)-1H-tetrazole
- xanthone-iminium triflates
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?