Documentos Principais
191531
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzyl chloride
99%
Sinônimo(s):
1-Chloromethyl-4-tert-butylbenzene, 4-(tert-Butyl)-α-chlorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H4CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
182.69
Beilstein:
471673
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.521 (lit.)
p.e.
101-105 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C11H15Cl/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
chave InChI
WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
A comparison of 1, 4-bis (halomethyl) benzenes as monomers for the modified Gilch route to poly [2-methoxy-5-(2'-ethylhexyloxy)-p-phenylenevinylene].
Sanford EM, et al.
CRC Handbook of Thermoelectronics, 23, 2347-2348 (1999)