85260
Silver(I) oxide
purum p.a., ≥99.0% (AT)
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]O[Ag]
InChI
1S/2Ag.O
chave InChI
KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (RS)-malic acid
- 1,2-(o)-benzoquinone
- polysubstituted cyclic ethers
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)