1.19208
Silver oxide 99+
for analysis 99+ EMSURE®
Sinônimo(s):
Silver oxide 99+
About This Item
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-101.0% Ag basis
Formulário
powder
potência
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
>200 °C (decomposes)
densidade
7.2 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
950 kg/m3
traços de cátion
Ag: 92.2-94.0%
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤10 ppm
Co: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Cu: ≤50 ppm
Fe: ≤50 ppm
Hg: ≤100 ppm
Ir: ≤100 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤50 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤100 ppm
Ni: ≤10 ppm
Os: ≤100 ppm
Pb: ≤50 ppm
Pd: ≤100 ppm
Pt: ≤100 ppm
Rh: ≤100 ppm
Ru: ≤100 ppm
Zn: ≤10 ppm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag].[Ag].O
InChI
1S/2Ag.H2O/h;;1H2
chave InChI
VFWRGKJLLYDFBY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (calculated of Ag): 99.0 - 101.0 %
Ag (Silver): 92.2 - 94.0 %
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Na (Sodium): ≤ 100 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pd (Palladium): ≤ 100 ppm
Pt (Platinum): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2