774677
Cyclohexylmagnesium chloride solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
Chlorocyclohexylmagnesium
About This Item
Produtos recomendados
forma
solution
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidade
0.915 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?