Documentos Principais
244694
Sigma-Aldrich
Silver cyanate
99%
Sinônimo(s):
Cyanic acid silver(1+) salt, Silver(1+) cyanate
About This Item
Fórmula linear:
AgOCN
Número CAS:
Peso molecular:
149.89
Beilstein:
3655040
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
powder and chunks
Impurezas
≤1.0% Insoluble matter ( C=2% in 10% HNO3)
densidade
4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]OC#N
InChI
1S/CHNO.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
DWBPIWPCOSHWCK-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.