Documentos
299669
Sigma-Aldrich
Silver thiocyanate
99%
About This Item
Fórmula linear:
AgSCN
Número CAS:
Peso molecular:
165.95
Beilstein:
3623095
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
powder
solubilidade
H2O: insoluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]SC#N
InChI
1S/CHNS.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
chave InChI
RHUVFRWZKMEWNS-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3