401188
Antimony(III) iodide
98%
Sinônimo(s):
Antimony triiodide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: antimony
p.e.
401 °C (lit.)
pf
170 °C (lit.)
solubilidade
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
densidade
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
401188-50G | |
401188-10G | 4061833597590 |