Documentos Principais
399116
Sigma-Aldrich
Gallium(III) iodide
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Gallium triiodide, Triiodogallane
About This Item
Fórmula linear:
GaI3
Número CAS:
Peso molecular:
450.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gallium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
345 °C (subl.) (lit.)
densidade
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Gallium(III) iodide is a high melting pointinorganic solid with low volatility. It is used in various fields such as the production of semiconductors, gallium nitride crystals, and organic synthesis.
Aplicação
Gallium(III) iodide can be used:
  • As a catalyst for Biginelli-type reaction to synthesize dihydropyrimidine-2(1H)-one derivatives.
  • As a reagent for the stereoselective synthesis of (Z)-β-iodo Baylis–Hillman adducts and for the aza-Prins cyclization.
  • As a precursor to synthesize highly crystalline gallium nitride crystals for energy conversion devices.
  • As a starting material to synthesize high-purity chalcogenide glasses.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Gallium 99.9995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203319
Gallium