Documentos Principais
381357
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
99.999%
Sinônimo(s):
Gallium tribromide
About This Item
Fórmula linear:
GaBr3
Número CAS:
Peso molecular:
309.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99.999%
Formulário:
chunks
solubilidade:
H2O: slightly soluble(lit.)
Nível de qualidade
Ensaio
99.999%
Formulário
chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gallium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
279 °C (lit.)
pf
121.5 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
densidade
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Gallium(III) bromide may be used to catalyze the coupling of indoles with phenylacetylene to form 1,1-bis(1H-3-indolyl)-1-phenylethanes.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Gallium(III) halide-catalyzed coupling of indoles with phenylacetylene: synthesis of bis(indolyl)phenylethanes
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7577-7579 (2004)