Key Documents
409324
Sigma-Aldrich
Aluminum iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aluminum triiodide, Aluminum(III) iodide
About This Item
Fórmula linear:
AlI3
Número CAS:
Peso molecular:
407.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 178 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
360 °C (lit.)
pf
191 °C (lit.)
densidade
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aluminum iodide (AlI3) is a strong Lewis acid that is used as an electrolyte additive in electrochemical energy storage and conversion devices.
Aplicação
Aluminum iodide can be used as:
  • An electrolyte additive for the pretreatment of Li metal electrodes. The addition of AlI3 provides a durable Li interface with high Li cyclability.
  • A homogeneous redox mediator for rechargeable Al-CO2batteries with high discharge voltage and a high capacity. These secondary batteries are promising rechargeable systems for future grid energy storage applications.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5