60279
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Sinônimo(s):
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (RT)
Formulário
solid
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-10.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pf
70 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow to greenish-yellow
traços de ânion
carbonate (CO32-): ≤20 mg/kg
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Absorção
cut-off at 411 nm in H2O at 0.5 M
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
chave InChI
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?