60299
Potassium hexacyanoferrate(III)
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Sinônimo(s):
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (RT)
forma
crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
6-9 (25 °C, 1 M in H2O)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
absorção
no transmittance (UV) in H2O at 1 M
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves