63537
Manganese(II) acetate tetrahydrate
purum p.a., ≥99.0% (KT)
Sinônimo(s):
Manganous acetate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
grau
purum p.a.
Ensaio
≥99.0% (KT)
Formulário
crystals
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
pf
>300 °C (lit.)
densidade
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?