63547
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
purum p.a., ≥97.0% (KT)
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (KT)
Formulário
powder, crystals or chunks
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
chave InChI
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders
- [Mn(2-Bzpy)(N3)2]n (2-Benzy = 2-benzoylpyridine)
- [Mn(3,5-lutidine)2(N3)2]n
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?