Documentos Principais
8.07706
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Silicon tetrachloride, Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl4Si
Número CAS:
Peso molecular:
169.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352307
Número do índice EC:
233-054-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
257 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pH
1 (5 g/L in H2O)
p.e.
57 °C/1013 hPa
pf
-70 °C
densidade
1.48 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
chave InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1