44939
Iron(II) chloride tetrahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Sinônimo(s):
Ferrous chloride tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 mmHg ( 693 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (RT)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe3+: ≤2000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Solvent-free Ritter reaction of nitriles with various halohydrocarbons to synthesize N-substituted amides.
- Synthesis of ketones via indirect hydration of alkynes.
- Stereoselective reduction of α, β-unsaturated carbonyl compounds to the corresponding saturated alcohols in the presence of lithium and DTBB.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?