Documentos Principais
1.02459
Supelco
Iron(II) chloride tetrahydrate
extra pure special grade
Sinônimo(s):
Ferrous chloride tetrahydrate
About This Item
Fórmula linear:
FeCl2 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
198.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
10 mmHg ( 693 °C)
Nível de qualidade
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash