429368
Iron(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ferrous chloride, Iron dichloride
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
AnhydroBeads™
Nível de qualidade
Ensaio
99.998% trace metals basis
Formulário
beads
Impurezas
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
677 °C (lit.)
densidade
3.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods