Documentos Principais
434000
Sigma-Aldrich
Iron(II) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ferrous bromide
About This Item
Fórmula linear:
FeBr2
Número CAS:
Peso molecular:
215.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99.999% trace metals basis
Formulário:
beads
solubilidade:
ethanol: very soluble(lit.)
linha de produto
AnhydroBeads
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
beads
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
p.e.
934 °C (lit.)
pf
684 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: very soluble(lit.)
densidade
4.63 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Br[Fe]Br
InChI
1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pavel Chábera et al.
Nature, 543(7647), 695-699 (2017-03-31)
Transition-metal complexes are used as photosensitizers, in light-emitting diodes, for biosensing and in photocatalysis. A key feature in these applications is excitation from the ground state to a charge-transfer state; the long charge-transfer-state lifetimes typical for complexes of ruthenium and
Artigos
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.