Documentos Principais
1.03861
Supelco
Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Iron(II) chloride tetrahydrate, Iron dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Fe · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
198.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-843-4
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥98.0% (manganometric)
Formulário:
solid
solubilidade:
1600 g/L
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.0% (manganometric)
Formulário
solid
potência
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
1600 g/L
densidade
1.93 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe](Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Replaces: FX0250; FX0250-2
Nota de análise
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash