Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
236489
Sigma-Aldrich
Cloreto de ferro(III)
greener alternative
ACS reagent, 97%
Sinônimo(s):
Cloreto férrico
About This Item
Fórmula linear:
FeCl3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
270.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Agency
suitable for SM 5210
pressão de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
Ensaio
97%
97.0-102.0% (ACS specification)
Formulário
chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.01% P compounds (as PO4)
≤0.01% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
p.e.
280-285 °C (lit.)
pf
37 °C (lit.)
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (lim. ~0.002%)
Zn: ≤0.003%
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Green Chemistry). Os catalisadores de ferro são conhecidos por serem baratos e não nocivos ao meio ambiente. Clique aqui para obter mais informações.
Aplicação
O cloreto de ferro (III) hexahidratado pode ser usado como catalisador para a:
  • Esterificação de ácidos graxos e álcoois para sintetizar ésteres de ácidos graxos.
  • Arilações regiosseletivas de α-amido sulfonas com arenos ricos em elétrons para sintetizar triarilmetanos assimétricos ou bissimétricos via alquilação de Friedel-Crafts.
  • Síntese de derivados de acil azida pela acilação de azida de sódio com N-acilbenzotriazóis.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis and characterization of γ-Fe2O3 nanoparticles for applications in magnetic hyperthermia.
Avram A, et al.
Synthesis, 10(P151), 1-1 (2011)
Magdalena Delgado et al.
Biochemical pharmacology, 162, 213-223 (2018-12-24)
Microtubule targeting agents (MTAs) have been reported to manifest their cytotoxic effects not only in mitosis but also in interphase. However, the relationship between phase-specific susceptibility and MTA concentration, especially with respect to microtubule integrity, remains poorly defined. In addition
Crystal structure of ferric chloride hexahydrate.
Lind MD.
J. Chem. Phys., 47(3), 990-993 (1967)
Sanjay Kashyap et al.
ACS nano, 8(9), 9097-9106 (2014-08-28)
Biomineralization proteins are widely used as templating agents in biomimetic synthesis of a variety of organic-inorganic nanostructures. However, the role of the protein in controlling the nucleation and growth of biomimetic particles is not well understood, because the mechanism of
Lii, K-H. et al.
Chemistry of Materials, 10, 2599-2599 (1998)