F2877
Cloreto de ferro(III)
reagent grade, ≥98%, chunks
Sinônimo(s):
Cloreto férrico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Agency
suitable for SM 5210
pressão de vapor
1 mmHg ( 194 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
280-285 °C (lit.)
pf
37 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?