517992
Lithium acetate
99.95% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium ethanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95% trace metals basis
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: lithium
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
283-285 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.