Documentos Principais
393215
Sigma-Aldrich
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Sinônimo(s):
Eu(acac)3
About This Item
Fórmula linear:
Eu(C5H7O2)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
449.29 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
composição
Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (dried basis)
adequação da reação
core: europium
reagent type: catalyst
pf
140 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Eu](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Eu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b2*4-3+;4-3-;;
chave InChI
GLDOQTGHEKXAIO-HXGNVLNTSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)