920967
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on copper foil
size 3 in. (3 in.) × 76 mm (76 mm)
Sinônimo(s):
Boronitrene, Hexagonal boron nitride monolayer, Single-layer hexagonal boron nitride, White graphene
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Bandgap: 5.97 eV
Monolayer h-BN
Raman Peak: 1370 /cm-1
h-BN Coverage: 100% with sporadic adlayers
Nível de qualidade
tamanho
3 in. (3 in.) × 76 mm (76 mm)
tamanho do grão
>4 μm
InChI
1S/BN/c1-2
chave InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Among its potential applications are:
- Two-dimensional electronics
- Nanophotonic and other optoelectronic devices †††
- Quantum communication and information science
- Aerospace industry
- MEMS and NEMS
- Micro-/nano- actuators
- Insulating/transparent coatings
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Substratos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)