538965
Tris(dibenzoylmethane) mono(1,10-phenanthroline)europium(lll)
95%
Sinônimo(s):
Eu(dbm)3(phen), Europium(III) tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato) mono(1,10-phenanthroline)
Ensaio
95%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: europium
pf
185-191 °C (lit.)
λmax
228 nm
fluorescência
λex 355 nm; λem 615 nm in THF
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/PEDOT:PSS/PVK:Eu(dbm)3(Phen)/Ca:Al
cadeia de caracteres SMILES
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.O=C(\C=C(\O[Eu](O\C(=C\C(=O)c4ccccc4)c5ccccc5)O\C(=C\C(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C15H12O2.C12H8N2.Eu/c3*16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13;1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h3*1-11,16H;1-8H;/q;;;;+3/p-3/b3*14-11+;;
chave InChI
VFVBZVBAWCSCIO-RWBKAWJDSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?