325902
Scandium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Scandium trinitrate hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Trinitric acid scandium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
composição
Degree of hydration, ~4
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
chave InChI
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- For the fabrication of dense and crack-free scandium-stabilized zirconia (ScSZ) thin films by electrostatic spray deposition technique.
- To prepare scandium-incorporated indium oxide semiconductor which acts as an electron transport layer in a light-emitting field-effect transistor (LEFET).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?