294020
Scandium(III) oxide
powder, 99.995% trace rare earth metals basis
Sinônimo(s):
Scandia, Scandium trioxide
Ensaio
99.995% trace rare earth metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
core: scandium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O=[Sc]O[Sc]=O
InChI
1S/3O.2Sc
chave InChI
HYXGAEYDKFCVMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.