GF79587994
Scandium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Scandium, SC000210
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 795-879-94
resistividade
50.5 μΩ-cm, 0°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.1 mm
p.e.
2836 °C (lit.)
pf
1540 °C (lit.)
densidade
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
chave InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)