Documentos Principais
GF92900875
Scandium
lump, 25.4 mm max. lump size, weight 5 g, purity 96+%
Sinônimo(s):
SC006100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sc
Número CAS:
Peso molecular:
44.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141613
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 929-008-75
resistividade
50.5 μΩ-cm, 0°C
peso
5 g
tamanho máximo do grumo
25.4 mm
p.e.
2836 °C (lit.)
pf
1540 °C (lit.)
densidade
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
chave InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)