Documentos Principais
GF38241109
Scandium
powder, max. particle size 250 micron, weight 2 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
SC006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sc
Número CAS:
Peso molecular:
44.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141613
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 382-411-09
resistividade
50.5 μΩ-cm, 0°C
peso
2 g
tamanho máximo de partícula
250 μm
pb
2836 °C (lit.)
pf
1540 °C (lit.)
densidade
2.99 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sc]
InChI
1S/Sc
chave InChI
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)