Key Documents
8.14173
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
for synthesis
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.05
pressão de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
210 °C (DIN 51794)
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.5 % (v/v)
kinematic viscosity
7.8 cSt(20 °C)
pb
241 °C
pf
-23 °C
temperatura de transição
flash point 135 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polyethylene glycol dimethyl ether 250 for synthesis. CAS 24991-55-7, chemical formula CH₃O(CH₂CH₂O)nCH₃.
Nota de análise
Hydroxyl value: ≤ 30
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
135 °C