Documentos Principais
445894
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 1,000, cross-linking reagent click chemistry
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~1,000
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~1,000
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.46
p.e.
>250 °C
temperatura de transição
Tm (DSC) 42 °C (at peak)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadeia de caracteres SMILES
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
312.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
156.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
445894-50G4061833598306
445894-10G
445894-250G4061833598290