341045
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
99%
Sinônimo(s):
2-Butanone ethylene ketal, 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
pb
116-117 °C (lit.)
densidade
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
cadeia de caracteres SMILES
CCC1(C)OCCO1
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
UPZFLZYXYGBAPL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?