138185
Hydroxyacetone
contains ≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer, technical grade, 90%
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-2-propanone, Acetol
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
contém
≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
145-146 °C (lit.)
pf
−17 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
chave InChI
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
133.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?