49426
DL-Lactaldehyde solution
~1 M in H2O
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropanal solution, 2-Hydroxypropionaldehyde solution
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (TLC)
Nível de qualidade
concentração
~1 M in H2O
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C(O)C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3
chave InChI
BSABBBMNWQWLLU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)