42418
D-Lactaldehyde solution
≥95.0% (TLC), liquid
Sinônimo(s):
(2R)-2-Hydroxypropanal solution, (R)-2-Hydroxypropionaldehyde solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-Lactaldehyde solution, 1 M in H2O
Ensaio
≥95.0% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentração
1 M in H2O
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m1/s1
chave InChI
BSABBBMNWQWLLU-GSVOUGTGSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)