Documentos Principais
41577
Supelco
7-Ethoxycoumarin
analytical standard
Sinônimo(s):
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
Beilstein:
146200
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
88-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substrate for CYP2B6
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)