H6029
7-Hydroxycoumarin β-D-glucuronide sodium salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Umbelliferyl β-D-glucuronide
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
Impurezas
5% water (Karl Fischer)
cor
white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C15H14O9.Na/c16-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)23-9)22-15-12(19)10(17)11(18)13(24-15)14(20)21;/h1-5,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
chave InChI
SKHLGBDGEPDEME-KSOKONAESA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3