M7133
4-Methylumbelliferyl sulfate potassium salt
sulfatase substrate
Sinônimo(s):
Potassium 4-methylumbelliferyl sulfate
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
water: 5 mg/mL, clear, colorless
fluorescência
λex 334 nm; λem 370 nm (pH 10.4)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction products)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS([O-])(=O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
CSOCSPXOODWGLJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3