B1379
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulfate potassium salt
sulfatase substrate
Sinônimo(s):
5-bromo-4-chloroindoxyl sulfate potassium salt
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H5BrClNO4S.K/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;/h1-3,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
BONBCMDYPZGTEU-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3