M0883
4-Methylumbelliferyl acetate
esterase substrate
Sinônimo(s):
MU-Ac
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
pf
149-150 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
fluorescência
λex 312 nm in methanol
λex 360 nm; λem 499 nm (Reaction product)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H10O4/c1-7-5-12(14)16-11-6-9(15-8(2)13)3-4-10(7)11/h3-6H,1-2H3
chave InChI
HXVZGASCDAGAPS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?