75164
4-Methylumbelliferyl oleate
lipase substrate, ≥95% (HPCE), solid, suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
Oleic acid 4-methylumbelliferyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Methylumbelliferyl oleate, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPCE)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
under inert gas
pf
37-38 °C (lit.)
solubilidade
2-methoxyethanol: soluble
DMSO: soluble
chloroform: soluble
fluorescência
λex 312 nm in methanol
λex 327 nm; λem 449 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (lipase)
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C28H40O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(29)31-24-19-20-25-23(2)21-28(30)32-26(25)22-24/h10-11,19-22H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
chave InChI
NKQFKJYKCVDLPT-KHPPLWFESA-N
Aplicação
- as a substrate to assay the activity of non-specific esterases
- to determine lipase activity
- as a substrate to evaluate pancreatic lipase inhibitory activity
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?