61716
4-Nitrophenyl dodecanoate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
4-Nitrophenyl laurate, Dodecanoic acid 4-nitrophenyl ester
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
~46 °C
solubilidade
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18(20)23-17-14-12-16(13-15-17)19(21)22/h12-15H,2-11H2,1H3
chave InChI
YNGNVZFHHJEZKD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- for carboxylesterase to assess the enzyme-substrate affinity
- in a chromogenic assay to evaluate lipase activity
- to determine the esterase activity of patatin
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?